Documents
L286494
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N-(3-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16ClN3OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.993
Numéro MDL:
Autres remarques