Key Documents
L285870
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20ClN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.965
Numéro MDL:
Autres remarques