Principaux documents
L285641
METHYL 4-{[({5-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N3O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.618
Numéro MDL:
Autres remarques