L285463
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15ClFN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.902
Numéro MDL:
Autres remarques