L283320
4-BR-2-(2-((4-BROMOANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Br2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
559.218
Numéro MDL:
Autres remarques