Principaux documents
L282898
4-(2-((4-ETHOXYANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-MEO-PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.559
Numéro MDL:
Autres remarques