Principaux documents
L281786
4-((E)-{[{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H36N4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.677
Numéro MDL:
Autres remarques