Key Documents
L281751
4-(2-((4-CHLOROPHENOXY)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.952
Numéro MDL:
Autres remarques