Principaux documents
L281190
4-BROMO-2-(2-((4-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23BrN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.376
Numéro MDL:
Autres remarques