Principaux documents
L277428
2-[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]-N'-((E)-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYPHENYL}METHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H27ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.013
Numéro MDL:
Autres remarques