Principaux documents
L277304
5-(BENZOYLOXY)-2-(2-(((1,1'-BIPHENYL)-4-YLOXY)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PH BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H26N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.607
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.