Documents
L270784
3,4-DIMETHOXY-N'-((4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.35
Numéro MDL:
Autres remarques