L267198
4-(2-(4-(((4-CL-PHENYL)SULFONYL)AMINO)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PH 1-NAPHTHOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H22ClN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.055
Numéro MDL:
Autres remarques