Principaux documents
L267007
ETHYL 2-{[((2E)-2-{3-[(4-CHLOROBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)(OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H26ClN3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.053
Numéro MDL:
Autres remarques