L266663
4-(2-DECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H30Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.435
Numéro MDL:
Autres remarques