Principaux documents
L265535
2-METHOXY-4-(2-(3-METHYLBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.317
Numéro MDL:
Autres remarques