L261483
3-(4-FLUOROPHENYL)-N'-(1-(3-NITROPHENYL)ETHYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14FN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.342
Numéro MDL:
Autres remarques