L257745
2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.581
Numéro MDL:
Autres remarques