Key Documents
L257621
METHYL 4-{(E)-[({[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22ClN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.014
Numéro MDL:
Autres remarques