Documents
L257370
9-BROMO-5-(2-CHLOROPHENYL)-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.743
Numéro MDL:
Autres remarques