Principaux documents
L256935
4-OXO-3-PHENOXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H11F3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.281
Numéro MDL:
Autres remarques