Principaux documents
L256331
2-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)-N'-(3-ETHOXY-2-HYDROXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H28N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.493
Numéro MDL:
Autres remarques