Documents
L256110
8-METHYL-4-OXO-3-(4-PROPYLPHENOXY)-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19F3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.389
Numéro MDL:
Autres remarques