Documents
L252905
DIBENZYL 4-(3,4-DIMETHOXY-PH)-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H31NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.596
Numéro MDL:
Autres remarques