Principaux documents
L252859
DIBENZYL 4-(4-HYDROXYPHENYL)-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H27NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.542
Numéro MDL:
Autres remarques