Principaux documents
L252484
2-(4-FLUOROPHENOXY)-N-(2-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11F2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.246
Numéro MDL:
Autres remarques