Principaux documents
L251933
(5-AMINO-1-(3-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)(4-BROMOPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11BrClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.643
Numéro MDL:
Autres remarques