Principaux documents
L251445
ETHYL 5-AMINO-1-(4-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
L251445-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L251445-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H12ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.701
Numéro MDL:
29,20 €