Principaux documents
L251372
1-(4-CHLOROPHENYL)-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
L251372-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L251372-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H6ClF3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.631
Numéro MDL:
110,00 €