Principaux documents
L249645
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-METHYL-2-PROPENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22BrN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.454
Numéro MDL:
Autres remarques