Documents
L249378
N'-[(E)-(4-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-METHYL-2-PROPENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19Br2N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
549.29
Numéro MDL:
Autres remarques