Documents
L247189
2-(4-METHYL-1-PIPERIDINYL)-3-{(Z)-[4-OXO-3-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.617
Numéro MDL:
Autres remarques