Principaux documents
L245011
2-(BENZYLTHIO)-5-((4-BROMOBENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13BrN2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.391
Numéro MDL:
Autres remarques