Principaux documents
L244473
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20BrN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.416
Numéro MDL:
Autres remarques