Principaux documents
L243604
N-(4-CHLOROPHENYL)-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18Cl2N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.396
Numéro MDL:
Autres remarques