L242993
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.946
Numéro MDL:
Autres remarques