L242977
3-(4-(4-BROMOPHENYL)-5-((3-FLUOROBENZYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14BrFN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.328
Numéro MDL:
Autres remarques