Principaux documents
L242551
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18ClFN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.942
Numéro MDL:
Autres remarques