Principaux documents
L242071
2(2,3-DI-CL-PHENOXY)N'-((2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13Cl2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.229
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.