Principaux documents
L241687
N'-(2-(ALLYLOXY)-5-BROMOBENZYLIDENE)CYCLOHEXANECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.273
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.