Principaux documents
L240451
4-CHLORO-N-{2-[((2E)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H24ClN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.074
Numéro MDL:
Autres remarques