L238171
2-ETHOXY-4-((E)-{[(5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28Cl2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
543.452
Numéro MDL:
Autres remarques