Principaux documents
L237299
4-((E)-{2-[(ETHYLAMINO)CARBOTHIOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.939
Numéro MDL:
Autres remarques