Principaux documents
L234796
2-METHOXY-4-(2-(3-METHYLBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.323
Numéro MDL:
Autres remarques