Documents
L232009
4-((5-BR-2-FLUOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-(2-MEO-PHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12BrFN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.267
Numéro MDL:
Autres remarques