Principaux documents
L229113
2,4-DIBROMO-6-(((3-(2-CL-PH)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9Br2ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.