L226947
2-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)THIO)-3-(4-METHYLPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16ClFN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.901
Numéro MDL:
Autres remarques