Principaux documents
L226300
2-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)THIO)-3-(4-CHLOROPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
L226300-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L226300-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H13Cl2FN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.319
Numéro MDL:
29,20 €