Documents
L226297
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-((2-OXO-2-PHENYLETHYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.894
Numéro MDL:
Autres remarques