Principaux documents
L226203
N-(4-BR-2-ME-PH)-2-((5-((4-CL-BENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15BrClN3OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.889
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.